Imprimer
p-Sexiphenyl 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H26586.MD H26586.03
H26586.MDEA 216 EUR
H26586.MD H26586.03
p-Sexiphenyl 95%
p-Sexiphenyl
Purity: 95% CAS No.: 4499-83-6 Molecular Formula: C36H26 Formula Weight: 458.59 Melting Point: 400° MDL No.: MFCD00039559
Formule: C₃₆H₂₆
Point de fusion: >400 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039559
Numéro CAS: 4499-83-6
EINECS: 224-799-2