Imprimer
2-Valerylfuran 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26491.09 H26491.18
H26491.09EA 68.8 EUR
H26491.09 H26491.18
2-Valerylfuran 97%
2-Valerylfuran
Purity: 97% CAS No.: 3194-17-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Refractive Index: 1.4920 MDL No.: MFCD00053147
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053147
Numéro CAS: 3194-17-0