O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 330645-87-9
Molecular Formula: C11H15ClF6N5OP
Formula Weight: 413.69
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD04973268
Formule:
C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12031645 Numéro CAS: 330645-87-9 EINECS: None |