Imprimer
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26345.03 H26345.09
H26345.03EA 52.3 EUR
H26345.03 H26345.09
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 6263-65-6 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5580 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00053515
Formule: C₈H₁₀S
Densité: 1,021
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053515
Numéro CAS: 6263-65-6
ADR: 6.1,III