Imprimer
Triméthyl[4-(phényléthynyl)phényl]silane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03 H26300.06 H26300.14
H26300.03EA 36.3 EUR
H26300.03 H26300.06 H26300.14
Triméthyl[4-(phényléthynyl)phényl]silane 99%
Triméthyl[4-(phényléthynyl)phényl]silane
Purity: 99% CAS No.: 136459-72-8 Molecular Formula: C17H18Si Formula Weight: 250.42 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD09953470
Formule: C₁₇H₁₈Si
Poids moléculaire: 250.42 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953470
Numéro CAS: 136459-72-8