tert-Butyl hydrogen malonate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 40052-13-9
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 90°/2mm
Beilstein Reference: 1765457
MDL No.: MFCD00191886
Formule:
C₇H₁₂O₄ Point d'ébullition: 90 °C (2 mmHg) Point de fusion: 19…20 °C Densité: 1,04 Point éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191886 Numéro CAS: 40052-13-9 |