Imprimer
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
H26193.03 H26193.06
H26193.03EA 169 EUR
H26193.03 H26193.06
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 131858-37-2 Molecular Formula: C7H5BrFNO2 Formula Weight: 234.02 Melting Point: 46-48° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03094237
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.024 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094237
Numéro CAS: 131858-37-2
ADR: 8 II