Imprimer
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26154.MD H26154.03
H26154.MDEA 101 EUR
H26154.MD H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 878572-17-9 Molecular Formula: C8H3F4NO4 Formula Weight: 253.11 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD08282778
Formule: C₈H₃F₄NO₄
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282778
Numéro CAS: 878572-17-9