3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 5192-62-1
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 209-211°
MDL No.: MFCD00090424
Formule:
C₇H₈O₃ Point de fusion: 209…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00090424 Numéro CAS: 5192-62-1 |