Imprimer
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid ≥98%, ee 97%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H25953.06 H25953.03
H25953.06EA 255 EUR
H25953.06 H25953.03
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid ≥98%, ee 97%, ChiPros®
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 31284-89-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-133° Optical Rotation: -154° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00798433
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00961860
Numéro CAS: 31284-89-6