Imprimer
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
H25947.06 H25947.03
H25947.06EA 286 EUR
H25947.06 H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 352530-25-7 Molecular Formula: C6H7BO3S Formula Weight: 169.95 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03093890
Formule: C₆H₇BO₃S
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093890
Numéro CAS: 352530-25-7