Imprimer
Albendazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
H25925.09 H25925.18 H25925.22
H25925.09EA 111 EUR
H25925.09 H25925.18 H25925.22
Albendazole ≥98%
Albendazole
Purity: 98+% CAS No.: 54965-21-8 Molecular Formula: C12H15N3O2S Formula Weight: 265.34 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00083232
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083232
Numéro CAS: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Indice Merck: 14,210