D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, H-D-Phe-OMe.HCl, H-D-Phe-OMe·HCl
Purity: 99%
CAS No.: 13033-84-6
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: 158-162°
MDL No.: MFCD00066112
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Point de fusion: 158…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066112 Numéro CAS: 13033-84-6 |