2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formule:
C₅H₈F₃N Poids moléculaire: 139.12 g/mol Point d'ébullition: 110…112 °C Densité: 1.21 Point éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02663405 Numéro CAS: 109074-67-1 ADR: 3 III |