Imprimer
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H25851.03 H25851.MD
H25851.03EA 194 EUR
H25851.03 H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 768-31-0 Molecular Formula: C6H10F3N Formula Weight: 153.15 Flash Point: 28°(83°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like Boiling Point: 128-130° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD02183561
Formule: C₆H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 128…130 °C
Densité: 1,16
Point éclair: 28 °C (83 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183561
Numéro CAS: 768-31-0
ADR: 3,III