Imprimer
1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H25836.06 H25836.03
H25836.06EA 291 EUR
H25836.06 H25836.03
1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
1-Cyclopentenecarbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 3047-38-9 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.14 Refractive Index: 1.4715 Boiling Point: 72°/15mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00043765
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 72 °C (15 mmHg)
Densité: 0,944
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043765
Numéro CAS: 3047-38-9
ADR: 6.1,III