Imprimer
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
H25828.06 H25828.03
H25828.06EA 114 EUR
H25828.06 H25828.03
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 113020-21-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-57° Boiling Point: 85-87°/0.2mm MDL No.: MFCD06800496
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 85…87 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 50…57 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800496
Numéro CAS: 113020-21-6