(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 18531-95-8
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 2419071
Optical Rotation: -150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Formule:
C₂₀H₁₆N₂ Point de fusion: 236…242 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145204 Numéro CAS: 18531-95-8 |