DL-Cysteine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-DL-Cys-OH·HCl, 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 10318-18-0
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl
Formula Weight: 157.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 4150473
MDL No.: MFCD00064552
Formule:
C₃H₇NO₂S·HCl Point de fusion: 140…142 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064552 Numéro CAS: 10318-18-0 EINECS: 233-698-2 |