4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Formule:
C₅H₁₁ClFN Point de fusion: 161…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03452786 Numéro CAS: 57395-89-8 |