7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 17680-55-6
Molecular Formula: C9H10BrN
Formula Weight: 212.09
Melting Point: 32-35°
MDL No.: MFCD06739047
Formule:
C₉H₁₀BrN Point de fusion: 32…35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06739047 Numéro CAS: 17680-55-6 |