N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
Purity: 98%
CAS No.: 69555-14-2
Molecular Formula: C17H17NO2
Formula Weight: 267.33
Flash Point:
Formule:
C₁₇H₁₇NO₂ Poids moléculaire: 267.32 g/mol Point de fusion: 51…55 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010590 Numéro CAS: 69555-14-2 |