Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 34570-17-7
Molecular Formula: C3H7N3O.HCl
Formula Weight: 137.57
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00013007
Formule:
C₃H₇N₃O·HCl Point de fusion: 170…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013007 Numéro CAS: 34570-17-7 EINECS: 252-095-5 |