Imprimer
2,5-Hexanediol  mélange d'isomères 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
B25470.09 B25470.18
B25470.09EA 89.3 EUR
B25470.09 B25470.18
2,5-Hexanediol  mélange d'isomères 98%
2,5-Hexanediol 
Purity: 98% CAS No.: 2935-44-6 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 101°(215°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 216-218° MDL No.: MFCD00004557
Formule: C₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C
Densité: 0.961
Point éclair: 101 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004557
Numéro CAS: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3