Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cyclobutanamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6291-01-6
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00034953
Formule:
C₄H₉N·HCl Point de fusion: 180…183 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00034953 Numéro CAS: 6291-01-6 EINECS: 228-540-4 |