Imprimer
Chlorpheniramine maleate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25238.14 B25238.06
B25238.14EA 110 EUR
B25238.14 B25238.06
Chlorpheniramine maleate 99%
Chlorpheniramine maleate
Purity: 99% CAS No.: 113-92-8 Molecular Formula: C20H23ClN2O4 Formula Weight: 390.86 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00069225
Formule: C₁₆H₁₉ClN₂
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069225
Numéro CAS: 113-92-8
EINECS: 204-037-5