3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 29211-70-9
Molecular Formula: C6H10N2O
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 878994
MDL No.: MFCD00051646
Formule:
C₆H₁₀N₂O Point de fusion: 206…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051646 Numéro CAS: 29211-70-9 |