Imprimer
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25150.03 B25150.06 B25150.14
B25150.03EA 39.4 EUR
B25150.03 B25150.06 B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone 97%
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone
Purity: 97% CAS No.: 122-48-5 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00048232
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048232
Numéro CAS: 122-48-5
EINECS: 204-548-3