Imprimer
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Pyridin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
B25095.03 B25095.06 B25095.14
B25095.03EA 68.8 EUR
B25095.03 B25095.06 B25095.14
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 92333-25-0 Molecular Formula: C7H6N2.HCl Formula Weight: 154.60 Melting Point: ca 260° dec. UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012825
Formule: C₇H₇ClN₂
Point de fusion: ∼ 260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012825
Numéro CAS: 92333-25-0
ADR: 6.1,III