Imprimer
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B24899.06 B24899.14
B24899.06EA 51.3 EUR
B24899.06 B24899.14
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Syn: Diacetone-D-galactose Purity: 95% CAS No.: 4064-06-6 Molecular Formula: C12H20O6 Formula Weight: 260.29 MDL No.: MFCD00063225
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Densité: 1,143
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063225
Numéro CAS: 4064-06-6
EINECS: 223-771-7