Imprimer
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B24861.03 B24861.06 B24861.14
B24861.03EA 25.3 EUR
B24861.03 B24861.06 B24861.14
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Ethyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 943-37-3 Molecular Formula: C7H7NO5 Formula Weight: 185.14 Melting Point: 98-101° MDL No.: MFCD00092566
Formule: C₇H₇NO₅
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092566
Numéro CAS: 943-37-3
EINECS: 213-400-7