Imprimer
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24784.03 B24784.06 B24784.14
B24784.03EA 79.4 EUR
B24784.03 B24784.06 B24784.14
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Purity: 98+% CAS No.: 34156-56-4 Molecular Formula: Na2O3PCO2Na.6H2O Formula Weight: 300.08 (191.98anhy) MDL No.: MFCD00150176
Formule: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150176
Numéro CAS: 34156-56-4