Potassium sulphamate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 13823-50-2
Molecular Formula: H2KNO3S
Formula Weight: 135.18
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00059941
Formule:
H₃NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059941 Numéro CAS: 13823-50-2 EINECS: 237-515-7 |