Imprimer
Cobalt(II) gluconate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24293.14 B24293.22
B24293.14EA 58.6 EUR
B24293.14 B24293.22
Cobalt(II) gluconate hydrate
Cobalt(II) gluconate hydrate
CAS No.: 71957-08-9 Molecular Formula: C12H22CoO14.xH2O Formula Weight: 449.23(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02684006
Formule: C₁₂H₂₂CoO₁₄·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684006
Numéro CAS: 1809162-99-9
EINECS: 276-206-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III