Maltitol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-1,2,3,5,6-pentaol
Purity: 97%
CAS No.: 585-88-6
Molecular Formula: C12H24O11
Formula Weight: 344.32
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 89983
Optical Rotation: +107° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00006600
Formule:
C₁₂H₂₄O₁₁ Poids moléculaire: 344.31 g/mol Point de fusion: 149…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006600 Numéro CAS: 585-88-6 EINECS: 209-567-0 |