Imprimer
Nitrofurantoin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
B24079.14 B24079.22 B24079.36
B24079.14EA 56 EUR
B24079.14 B24079.22 B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98% CAS No.: 67-20-9 Molecular Formula: C8H6N4O5 Formula Weight: 238.16 Melting Point: ca 265° dec. MDL No.: MFCD00003224
Formule: C₈H₆N₄O₅
Poids moléculaire: 238.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003224
Numéro CAS: 67-20-9
EINECS: 200-646-5