Imprimer
2,2'-Furil dioxime mélange d'isomères 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23972.03 B23972.06
B23972.03EA 136 EUR
B23972.03 B23972.06
2,2'-Furil dioxime mélange d'isomères 97%
2,2'-Furil dioxime
Purity: 97% CAS No.: 522-27-0 Molecular Formula: C10H8N2O4 Formula Weight: 220.19 Melting Point: ca 165° Beilstein Reference: 85894 MDL No.: MFCD00075315
Formule: C₁₀H₈N₂O₄
Point de fusion: ∼ 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075315
Numéro CAS: 522-27-0
EINECS: 208-326-7
Indice Merck: 14,4306