Imprimer
meso-Hydrobenzoin 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23946.06 B23946.14
B23946.06EA 96.9 EUR
B23946.06 B23946.14
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Purity: 99% CAS No.: 579-43-1 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.27 Melting Point: 134-136° Beilstein Reference: 2050814 MDL No.: MFCD00064253
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064253
Numéro CAS: 579-43-1
EINECS: 207-758-3
Indice Merck: 14,4777