Imprimer
Ergosterol hydrate, (max. 6% H₂O) 96% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Provitamin D2, 3β-Hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 5,7,22-Ergostatrien-3β-ol hydrate
B23840.14 B23840.06
B23840.14EA 204 EUR
B23840.14 B23840.06
Ergosterol hydrate, (max. 6% H₂O) 96% (poids sec)
Ergosterol hydrate
Purity: 96% CAS No.: 57-87-4 Molecular Formula: C28H44O.xH2O Formula Weight: 396.65(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 154-160° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00003623
Applications: A membrane lipid found almost exclusively in fungi. It is used as an indicator of living fungal biomass
Formule: C₂₈H₄₄O·xH₂O
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003623
Numéro CAS: 57-87-4
EINECS: 200-352-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,3659