Imprimer
N-Acetyl-L-phenylalanine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23812.03 B23812.06 B23812.14
B23812.03EA 25.2 EUR
B23812.03 B23812.06 B23812.14
N-Acetyl-L-phenylalanine 99%
N-Acetyl-L-phenylalanine
Purity: 99% CAS No.: 2018-61-3 Molecular Formula: C11H13NO3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 166-170° Optical Rotation: +40° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00063158
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063158
Numéro CAS: 2018-61-3
EINECS: 217-959-8