N-Acetyl-L-hydroxyproline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ac-Hyp-OH
Purity: 99%
CAS No.: 33996-33-7
Molecular Formula: C7H11NO4
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 84043
Optical Rotation: -117° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00037339
Formule:
C₇H₁₁NO₄ Point de fusion: 131…133 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037339 Numéro CAS: 33996-33-7 EINECS: 251-780-6 Indice Merck: 14,6903 |