Imprimer
Zinc propionate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23636.0B B23636.18 B23636.30
B23636.0BEA 514 EUR
B23636.0B B23636.18 B23636.30
Zinc propionate 97%
Zinc propionate
Purity: 97% CAS No.: 557-28-8 Molecular Formula: (CH3CH2CO2)2Zn Formula Weight: 211.53 MDL No.: MFCD00045937
Formule: (CH₃CH₂CO₂)₂Zn
Poids moléculaire: 211.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045937
Numéro CAS: 557-28-8
EINECS: 209-167-6