(+)-Griseofulvin 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 126-07-8
Molecular Formula: C17H17ClO6
Formula Weight: 352.77
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 95226
MDL No.: MFCD00082343
Formule:
C₁₇H₁₇ClO₆ Point de fusion: 218…220 °C |
Numéro MDL:
MFCD00082343 Numéro CAS: 126-07-8 EINECS: 204-767-4 Indice Merck: 14,4549 |