1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-vinylbenzène 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 349-59-7
Molecular Formula: C10H6F6
Formula Weight: 240.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 59-61°/20mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00075538
Formule:
C₁₀H₆F₆ Point d'ébullition: 59…61 °C (20 mmHg) Point de fusion: 7…8 °C Densité: 1,334 Point éclair: 50 °C (122 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00075538 Numéro CAS: 349-59-7 ADR: 3,III |