N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 2130-96-3
Molecular Formula: C21H25NO5
Formula Weight: 371.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00065597
Formule:
C₂₁H₂₅NO₅ Point de fusion: 108…110 °C |
Numéro MDL:
MFCD00065597 Numéro CAS: 2130-96-3 EINECS: 218-349-4 |