Zirconium(IV) butoxide ≥80% (p/p)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 1071-76-7
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.466
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 4132649
UN No.: UN1120
MDL No.: MFCD00048765
Formule:
C₁₆H₃₆O₄Zr Densité: 1,070 Point éclair: 38 °C (100 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048765 Numéro CAS: 1071-76-7 EINECS: 213-995-3 UN: 1120 ADR: 3,III |