Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Triethylene Glycol Di-p-tosylate, 2,2'-(Ethylenedioxy)diethyl Ditosylate, (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), 1,2-Bis(2-tosyloxyethoxy)ethane, 1,2-Bis[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethane
Purity: 98%
CAS No.: 19249-03-7
Molecular Formula: (CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Formula Weight: 458.55
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00048096
Formule:
C₂₀H₂₆O₈S₂ Point de fusion: 80…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048096 Numéro CAS: 19249-03-7 |