Imprimer
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22934.18 B22934.30
B22934.18EA 56.8 EUR
B22934.18 B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydre 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14590-13-7 Molecular Formula: H4CoNO4P Formula Weight: 171.94 MDL No.: MFCD02683100
Formule: H₄CoNO₄P
Poids moléculaire: 171.94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683100
Numéro CAS: 14590-13-7
EINECS: 238-633-1
Indice Merck: 14,513