Imprimer
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
B22683.14 B22683.22
B22683.14EA 65.5 EUR
B22683.14 B22683.22
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 3417-91-2 Molecular Formula: C10H13NO3.HCl Formula Weight: 231.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 3917353 Optical Rotation: -5.2° (c= 2.4 in water) MDL No.: MFCD00012607
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Point de fusion: 187 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012607
Numéro CAS: 3417-91-2
EINECS: 222-313-3