3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 31704-80-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 58°(136°F)
Boiling Point: 93-94°/14mm
UN No.: UN1989
MDL No.: MFCD00209519
Formule:
C₉H₁₂O₂ Point d'ébullition: 93…94 °C (14 mmHg) Densité: 1,006 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209519 Numéro CAS: 31704-80-0 EINECS: 250-771-4 ADR: 3,III |